  • Kritériumok
    • Raktáron (22)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fűtőlapok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/06/18989406.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Advanced fűtőlapok pontosak és megbízhatók. A mikroprocesszoros szabályozással rendelkező készülékek a beállított hőmérsékletet könnyen leolvash...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Professional fűtőlapokat a pontosságot, stabilitást és ismételhetőséget igénylő alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A minták kiemelkedő pontosságú...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kisméretű fűtőlapok, kémiailag ellenálló kerámia felső résszel. A megemelt kezelőpanel minimálisra csökkenti a kifröccsenő anyaggal való érintkezés le...
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Nagy teljesítményű mikroprocesszorral vezérelt fűtőlapok, digitális hőmérséklet kijelzővel és szabályozással.
Gyártó:  IKA
Leírás:   Kisméretű fűtőlapok, kémiailag ellenálló kerámia lappal. A megemelt kezelőpanel minimálisra csökkenti a kifröccsenő anyaggal történő érintkezés lehető...
Katalógus szám: (453-0141)
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   Infrared hotplate with unpainted stainless steel casing and ceramic glass heating surface. Unit is easy to clean, resistant to chemical influences and...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (444-0079)
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   A mindössze 900 W teljesítményű berendezés nagyon hatékony infravörös fűtést alkalmaz, a fűtőlap kerámia lap 1 liter vizet 30%-kal gyorsabban forral f...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SCOI285416420)
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   Heater, Hotplate, SLH, ceramic coated stainless steel, Hőmérséklet: RT* +5..380 °C, Fűtőteljesítmény: 500 W, Lapméret: 190×190 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 31
  1  2  3  4  Következő 