  • Kritériumok
    • Raktáron (34)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gázégők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/73/18945273.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   DIN szabvány szerinti kialakítás.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Nickel plated brass with cast iron foot.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Stainless steel burner for propane/butane mix. For temperatures up to 1400 °C.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Nickel plated brass base, in powder coated grey
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Nikkelezett sárgaréz, öntöttvas talp.
Gyártó:  Cole-Parmer
Leírás:   The electric Bunsen burner is ideal for heating test tubes, crucibles, flasks and beakers regardless of their shape. Radiation is directed upwards to ...
Katalógus szám: (USBE1240)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Heater, Gas burner, Max. hőmérséklet: 1620 °C, Teclu égő karos csappal, őrlánggal és levegőszabályozással, Dla: Földgáz, Fejátmérő: 17 mm, Teclu
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (USBE1424)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Heater, Gas burner, Max. hőmérséklet: 1600 °C, High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve, without cartridge
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 51
  1  2  3  4  5  6  7  Következő 