Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "futo-keszuelekek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/91/18989391.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"116"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Professional fűtőlapokat a pontosságot, stabilitást és ismételhetőséget igénylő alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A minták kiemelkedő pontosságú...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Advanced fűtőlapok pontosak és megbízhatók. A mikroprocesszoros szabályozással rendelkező készülékek a beállított hőmérsékletet könnyen leolvash...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kisméretű fűtőlapok, kémiailag ellenálló kerámia felső résszel. A megemelt kezelőpanel minimálisra csökkenti a kifröccsenő anyaggal való érintkezés le...
Katalógus szám: (451-2201)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Heater, Gas cartridge, 400 ml, bután/propán
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Heater, Gas burner, Csappal, Dla: Földgáz, Bunsen
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Nickel plated brass with cast iron foot.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Heater, Gas burner, Max. hőmérséklet: 1400 °C, Égő 400 ml-es gázpatronnal, Csiszolathoz: Butane/Propane
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Nickel plated brass base, in powder coated grey
1 - 8  of 116
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő