Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fólia hegesztők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/88/18989388.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (129-1160)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MATRAB-0400)
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   A hegesztéssel végzett lezárás kiválóan védi a tároló és reakció platekben lévő vegyületeket, mintákat és a PCR reakció elegyeket. Az ALPS™ 50V kézi m...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Leírás:   Az ALPS™ 3000 mikrolemez-hőlezáró készülék gyors, kompakt hőlezárást végez: optimális robotintegráció nagy mintaszámú környezetben, lehetővé téve a ma...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Katalógus szám: (KWPA2015465)
Gyártó:  KWP KUNSTSTOFF-WERK-PLUR
Leírás:   Fermant® 40 N sealing device is characterised by being user friendly. The use of a digital time control allows continuous control of the impulse and c...
UOM:  1 * 1 db
1 - 7  of 7