  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
hplc-pumpak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/78/18989378.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (BUCH054105)
Gyártó:  BÜCHI
Leírás:   The three-piston pump module with a pulse-free flow rate from 2,5 to 250 ml/min guarantees fast separation at a maximum working pressure of 10 bar (14...
UOM:  1 * 1 DB