  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Üvegeszköz mosogatógépek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/01/18945301.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Katalógus szám: (MIEL10124700)
Gyártó:  MIELE
Leírás:   A Miele mosogatógépek az analitikai alkalmazások során használt üvegeszközök tisztításához nyújtanak professzionális megoldást. A mosogatógép vezető l...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MIELE
Leírás:   A beépített szárítórendszerrel és fiókkal rendelkező mosogatógépek klinikai műszerek és műtőeszközök előkészítésére, valamint ipari, kutatóintézeti, b...
Gyártó:  MIELE
Leírás:   Glassware Washing Machines, Washer-disinfector, electric, PG 8527 AE PT EL AV: with Profitronic control system (programmable wash options), electric heating and dump valve, stainless casing, Vízcsatlakozások: 1×cold water, 1× hot water, 1× DI water, 3 inlet hoses 1/2" with 3/4" thread, inlet hoses are approx. 5' 7" long, dump valve DN 50, on-site odour trap, Hálózati csatlakozás: 3 phase, 208 V, 60 Hz, 30 Amp, Zajszint: 61,5 (dBA) , Szélesség × mélység × magasság, mm: 1150×870×1660/2420, Belső tér mérete (W×D×H), mm: 650×800×675, Tömeg, kg: 408
Gyártó:  MIELE
Leírás:   A Miele mosogatógépek az analitikai alkalmazások során használt üvegeszközök tisztításához nyújtanak professzionális megoldást. A mosogatógép vezető l...
Gyártó:  MIELE
Leírás:   A Miele mosogatógépek az analitikai alkalmazások során használt üvegeszközök tisztításához nyújtanak professzionális megoldást. A mosogatógép vezető l...
Gyártó:  MIELE
Leírás:   Designed to provide high-throughput glassware cleaning in areas where space is at a premium, the Miele G7825 is ideal for cleaning both large volumes ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MIEL10124650)
Gyártó:  MIELE
Leírás:   PG 8504 is a freestanding unit with lid and its exterior is made from stainless steel casing. It can handle a wide variety of cleaning challenges foun...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   FlaskScrubber glassware washers are designed to wash and dry narrow-neck and general purpose labware. They have a lower spindle rack that holds up to ...
1 - 8  of 16
  1  2  Következő