  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Géldokumentációs rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/84/18945284.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR® CHEMI only system is dedicated to chemiluminescence imaging. The system is built for high performance and automation and features a next gene...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (730-1470)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR® Basic gel documentation system offers reproducible, high resolution digital images for gel documentation. This entry level system is easy to ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR® Imager gel documentation and analysis systems are available in configurations suitable for fluorescence and chemiluminescence applications. Both ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR® Smart3 and Smart3 EZ are complete standalone systems with integral processor, so no external PC is required.
Katalógus szám: (AXYGGD-1000)
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SYNOGBOX-CHEMI-XX9)
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   The Syngene G:BOX Chemi XX9 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   The Syngene G:BOX Chemi XRQ gel imaging system is designed for extended fluorescence applications and chemiluminescent Western blots. The G:BOX Chemi ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   The Syngene G:BOX Chemi XX6 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 16
  1  2  Következő