  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gázszűrők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/77/18945277.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Rendezés:
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   These purifiers are designed for use with N₂ gas. They remove O₂, CO, CO₂, H₂O and non-methane hydrocarbons to sub-ppb levels in inert gases. These ar...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Gas Purifier, GateKeeper® Optics, 300KF
Katalógus szám: (ENTE35KFI4R2)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Gas purifier, GateKeeper® Inert, with isolation valves, 35KF
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   These inline gas filters are designed to removed particles from inert gases for flow rates up to 30 l/min.
Gyártó:  SGE Analytical Science
Leírás:   Gas purifiers are designed to provide fast stabilisation times to reduce gas consumption and provide clean gas to GC and GC/MS systems.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Wafergard® SG FG series gas filters provide superior particulate filtration to maximise photovoltaic cell and display manufacturing production yields.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
1 - 8  of 27
  1  2  3  4  Következő