  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "merlegasztalok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/24/18990024.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nagy teljesítményű mikro és analitikai mérlegek elhelyezésére ajánlott, a mérlegasztal a zavaró rezgések kiszűrésével meggyorsítja a mérlegek stabiliz...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (611-2536)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Weighing table, Rezgéscsillapító polírozott gránitlap, Szél. × mélys. × mag.: 560×450×65 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   A nagyteljesítményű mikro- és analitikai mérlegeket a mérés gyors stabilizálódásának érdekében minimális zavaró rezgéssel rendelkező környezetben kell...
Gyártó:  KOETTERMANN
Leírás:   These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Weighing table, Vibration damping mounts, absorbs 16 Hz - 25 Hz vibrations, Szél. × mélys. × mag.: 350×350×76 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5