Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Criteria
    • Raktáron (5)
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Tároló szekrények"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/63/18989863.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"134"
Rendezés:
Beszállító:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   Filtration system, Vertical filtration system V201/04+HP K, Verzió: Sampling port, Dla: Powder storage and ammonia vapors
Beszállító:  ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Leírás:   Storage cabinet accessories, Schoolcap, Replacement activated carbon filter F2/AS for organic vapours
Beszállító:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   Storage Cabinets, Safety underbench cabinet, BASIC UTS BS-5, with sheet steel 1 bottom tray and 1 perforated insert, Ajtók: with drawer, Szél. × mélys. × mag.: 595×500×635 mm, Szél. × mélys. × mag. (belső): 453×423×355 mm, 59 kg
Beszállító:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   Safety cabinet, Safety under bench cabinet UTS S, carcass light grey RAL 7035, door golden yellow RAL 1004, Ajtók: 1/classical, Szél. × mélys. × mag.: 600×593×631 mm, Szél. × mélys. × mag. (belső): 503×463×480 mm, 110 kg
Beszállító:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   Safety cabinet, Safety under bench cabinet UTS S-5, carcass light grey RAL 7035, door zinc yellow RAL 1018, Ajtók: 1/classical, Szél. × mélys. × mag.: 600×493×631 mm, Szél. × mélys. × mag. (belső): 503×363×480 mm, 101 kg
Beszállító:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   Storage Cabinets, Safety cabinet, for non-flammable liquids, water polluting substances, with 2 collection trays, LS 2, Szél. × mélys. × mag.: 950×420×1016 mm
Beszállító:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   Storage cabinet accessories, Collection tray, 947×378×60 mm, Dla: LS 2, L 2
Beszállító:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   Légáramlás ellenőrző egység, ventilátorral vagy anélkül:
A vegyszertároló szekrények szellőztetéséhez illetve a ventilációs rendszer felü...
1 - 8  of 134
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Next