Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Bútorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/68/18945268.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"205"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Nagy teljesítményű mikro és analitikai mérlegek elhelyezésére ajánlott, a mérlegasztal a zavaró rezgések kiszűrésével meggyorsítja a mérlegek stabiliz...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (611-2536)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Polírozott gránit. A négy rezgéscsillapító láb csökkenti a külső rezgéseket, ezért a gránitlap nemcsak nagy pontosságú tömegmérésre, hanem mikroszkópo...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Metro International
Leírás:   MetroMax i™ shelving offers lifelong durability - the strength of steel and a lifetime warranty against rust and corrosion. Removable polymer shelf ma...
Gyártó:  Metro International
Leírás:   The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored
...
Gyártó:  Metro International
Leírás:   The standard shelves are made of polymer with stainless steel corners, with easily removable and cleanable polymer mats and one bag of wedges.
Gyártó:  Metro International
Leírás:   Designed to work in conjunction with the entire Super Erecta® System of shelves and accessories, these Super Adjustable wire shelves have a unique cor...
Gyártó:  Metro International
Leírás:   Perfect for applications involving spillage. Provides barrier between floor and bottom shelf contents to deter contamination.
Gyártó:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Leírás:   Safety cabinets with shelves for the storage of hazardous substances in working spaces.
1 - 8  of 205
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 