  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Extraháló fülkék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/09/18945209.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
Gyártó:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Leírás:   A fülkék olyan műveleteknél (pl. tömegmérésnél) használhatók, amikor ártalmas por kerülhet a levegőbe. Használatuk magasszintű védelmet biztosít a fel...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into t...
Gyártó:  SARTORIUS BALANCES
Leírás:   These safety weighing cabinets has greater protection and reliability in weighing hazardous powdered compounds. The constant inlet air velocity and sp...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   These portable systems provide user protection by keeping powders and particulates contained during weighing procedures. The built-in blower and HEPA ...
Katalógus szám: (BIGNCT0200/01)
Gyártó:  BIGNEAT LTD.
Leírás:   Cleantec LEV system is designed to solve fume, dust and odour problems. Efficient filtration within a powerful extraction system removes hazardous mat...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
Katalógus szám: (LBCP3960302)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   XPert™ balance enclosures provide user protection by keeping powders, particulates and fume contained during weighing procedures. They are well suited...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 13
  1  2  Következő 