  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gyógyszeripari vegyifülkék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/45/18989645.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  KOETTERMANN
Leírás:   For safe handling of chemicals, mineral acids, concentrated and heated acids.
Gyártó:  asecos
Leírás:   For safe handling of chemicals, protection from hazardous vapours and potentially explosive atmospheres. Hazardous material workplace (pharmaceutical ...
Katalógus szám: (BELAH500002002)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Fume hood provide maximum visualization and protection during lessons. The front sash window opens to three adjustable positions for air flow control....
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAH500000002)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Institution Fume Hood, Benchtop, front opening 560×300 mm, Anyag: Polietilén, Szél. × mélys. × mag. (külső): 690×330×560 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAH500000003)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   PE hood, clear acrylic window
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SPEKTRUM-3D
Leírás:   During your work in the laboratory the user often has to expect the generation of gases, vapors, aerosols or dusts that are harmful to health. CerLato...
1 - 6  of 6