  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "laminaris-legaramlasu-fuelkek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/67/18989467.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Rendezés:
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Gyártó:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Leírás:   A DLF sorozat alkalmas olyan nem veszélyes anyagok kezelésére, amelyek alacsony részecskeszámú környezetet igényelnek. Használható a gyógyszeriparban,...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Gyártó:  asecos
Leírás:   Laminar flow cabinet, Model FBS 75, Tömeg, kg: 74
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   A Heraguard™ ECO Clean Bench fülkék ideálisak olyan laboratóriumi feladatokra, ahol szükség van a minta védelmére. Az egyenáramú motorok miatt a Herag...
Katalógus szám: (LBCP3820020)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   These PuriCare Open Access Transfer Station offer utmost efficiency for cage changing operations. Open access on two sides provides ample workspace fo...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (EUCLLV30500)
Gyártó:  EUROCLONE S.P.A.
Leírás:   Aura Mini™ Cabinets are compact down-flow cabinets, provide an ultimate cleanliness Class 100 work area where the highest safety for the products is a...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EUROCLONE S.P.A.
Leírás:   A class 100 szintű belső teret biztosító AURA HZ horizontális áramlású lamináris fülkék a külső szennyeződésektől, és a fülkében található egyéb forrá...
1 - 8  of 9
  1  2  Következő