Nyomtat…
Mélyhűtők, professzionális használatra
Gyártó: Liebherr
LIEBGGU1500XEA 0 HUF
LIEBGGU1500X 471-0399 471-1183 471-0913 471-0070 471-0914 471-0472 472-2384 472-2383 471-1065
Mélyhűtők, professzionális használatra
Fagyasztószekrények Laboratory / General Purpose Freezers
Kereskedelmi fagyasztók statikus hűtéssel.
  • Digitális kijelző
  • Kézi olvasztás
  • Megfordítható és zárható ajtó önzárás funkcióval 45°-nál (90°-nál stabil)
  • Elektronikus hőmérséklet-szabályozó
Hőmérséklet tartomány: –9 és –26 °C között/–14 és –28 °C között.