Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fagyasztószekrények
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/62/18945262.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Könnyen kezelhető ultramélyhűtő, amely kifejezetten a minták védelmére lett tervezve. Minden álló kivitelű ultramélyhűtő rendelkezik egy kényelmes, sz...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Könnyen kezelhető ultramélyhűtő, amely kifejezetten a minták védelmére lett tervezve.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Könnyen kezelhető ultramélyhűtő, amely kifejezetten a minták védelmére lett tervezve.
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   A mélyhűtők statikus hűtéssel rendelkeznek, általános célokra ajánlottak.
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Kereskedelmi forgalomban kapható mélyhűtők a jéglerakódás csökkentésére StopFrost technológiával
Katalógus szám: (LIEBUIG1313)
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Freezer suitable for installation under worktop.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Katalógus szám: (LIEBGPESF1476)
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   This freezer operates in fast manner in freezing food and reduces the ice build up and hence making the defrosting simpler and quicker. The appliances...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 46
  1  2  3  4  5  6  Következő 