  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Automata extraháló készülékek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/13/18944913.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Katalógus szám: (VELPF30520204)
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   In order to perform a reliable raw fibre analysis, the sample must have a low fat content (\<1%). For those samples that exceed this value, a prelimin...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BEHR
Leírás:   These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembl...
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   A SER 148/3 és a SER 148/6 típusú készülékek felhasználása: egy vagy több anyag (pl. zsírok) kivonása szilárd vagy félszilárd mintákból a Randall móds...
Gyártó:  GERHARDT
Leírás:   SOXTHERM® units are automatic and fully programmable extraction equipment for the determination of fat in foodstuffs, including dairy, cereals, fruit,...
Katalógus szám: (705-0040)
Gyártó:  BÜCHI
Leírás:   Solvent Extractor, Automatic, B-811
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5