  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Bemerülő hűtők rotációs bepárlóhoz
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/47/18989747.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Katalógus szám: (531-0991)
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   This compact device with centrifugal drive pump provides cooling (between −20 and +40 °C) for any research application. Designed for use with rotary e...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (181-0470)
Gyártó:  KNF
Leírás:   This chiller is characterised by its compact design and the small footprint. The easy filling of the unit combined with splash-water proofed membrane...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HUBE3033.0007.99)
Gyártó:  HUBER
Leírás:   This air-cooled chiller provides a dedicated cooling service to all small bench top rotary evaporators and features a unique space-saving L-form. When...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (531-0459)
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   This small chiller is suitable for use with all bench top evaporators. Ideal for routine applications.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HEID591-00220-00)
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   This chiller should be placed directly besides the evaporator to ensure a sufficient pump performance.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5