  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Centrifugális bepárlók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/12/18945012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   Az eljárás vákuum, hő és a minta örvénylő mozgásának segítségével gyorsítja a bepárlást, és a hagyományos centrifugálási bepárlási módszer alternatívá...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   These CentriVap® vacuum concentrators are available as complete systems or system packages. The acid resistant model is recommended for corrosive solv...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   A legtöbb agresszív vegyszerhez használható, hatékony és automatikus bepárló rendszer. A RapidVap N₂ rendszerekben nitrogént vagy egyéb száraz gázt ve...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   Evaporator, centrifugal, CentriVap®, micro IR, Európai hálózati csatlakozó, Max. kapacitás: 24 × 1,5 ml, Max. fordulatszám, /perc: 1700, Max. felvett teljesítmény, W: 300, Max. vákuum, mbar: 160, Szélesség × mélység × magasság, mm: 218 × 241 × 170, Tömeg, kg: 9,1
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   A CentriVap® vákuum koncentrátorok különböző konfigurációban érhetők el. A CentriVap® DNS típust beépített, 34 liter/perc teljesítményű membránszivatt...
Katalógus szám: (WHEA297883)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   This unit is designed for the concentration of trace amounts of analytes in an organic solvent prior to analysis.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 11
  1  2  Következő