Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
parologtatok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/06/18945206.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Rendezés:
Katalógus szám: (531-1048)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These entry-level evaporators are ideal for all standard evaporation applications in universities and research laboratories. The functions of the RV10...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These entry-level evaporators are ideal for all standard evaporation applications in universities and research laboratories. The functions of the fami...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Beépített víz/olajfürdővel és vákuum szabályozással készül. A rotációs bepárló jellemzője az USB interfész, valamint az automatikus desztilláláshoz és...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A rotációs vákuumbepárlók beépített melegítő fürdővel, az előlapon elhelyezett ergonomikus kezelőszervekkel készülnek, használatuk egyszerű és biztons...
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   These Hei-VAP devices with hand lift are optimally suited for all standard applications. Parameters can be controlled with the simple turn of a knob.
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   6 - 20 literes nagyméretű bepárlók.
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   Evaporator, rotary, Hei-VAP, Hei-VAP Advantage HL, G1, EU csatlakozóval, bevonatos*, Hőmérséklet tartomány, °C: 20...210, Forgási sebesség, /perc (min-1): 20 - 280, Fürdőtérfogat, l: 4,5, Szélesség × mélység × magasság, mm: 490×395×430
Gyártó:  HEIDOLPH
Leírás:   These Hei-VAP devices with hand lift are optimally suited for all standard applications. Parameters can be controlled with the simple turn of a knob.
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő