Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektroporációs rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/89/18945189.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The Gemini twin wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   The Enhancer 3000 Monitoring system allows the automatic capture and display of electroporation parameters. By adding the optional communications modu...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (731-0339)
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   Electroporation system, Electro cell fusion, BTX, Hybrimune®
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Harvard Apparatus
Leírás:   Electroporation system, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-dermal), With: generator only
1 - 8  of 13
  1  2  Következő