Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Horizontális gélelektroforézis készülékek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/03/18989403.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"111"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (700-0913)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The Maxi L system can be used to run up to 600 samples, making it perfectly suited for large scale sample screening where up to 12 microtitre combs ca...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This 'extra wide' Maxi tank was developed especially for large sample numbers and rapid separation times. Accommodating up to 10 microtitre combs, the...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PEQL41-1325)
Blocked
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Horizontal gel electrophoresis system, Horizontal gel electrophoresis, PEQLAB PerfectBlue™, Maxi S
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The JustCast system is a flexible and quick system for casting multiple PerfectBlue™ compatible 'mini' gels at the same time, without the need to tape...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   The PerfectBlue™ Horizontal Wide Format Mini ExM gel system allows user to quickly cast and run up to 200 samples in a mini gel format.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (700-0572)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   The Maxi L system can be used to run up to 600 samples, making it perfectly suited for large scale sample screening where up to 12 microtitre combs ca...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Katalógus szám: (700-0538)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   The smallest of the Maxi series, the Maxi S Plus is suitable for high quality sample separation of up to 160 samples per run. With this flexible syste...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) just a short distance, for example when geno...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 111
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Következő 