Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektroforézis rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/87/18945187.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"115"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Mini Gel II komplett elektroforézis rendszer, amely a vízszintes gélek öntéséhez és futtatásához szükséges összes eszközt (géltálcák, fésűk, önt...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited for rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kuroGEL Midi Plus 15 horizontális standard elektroforézis készülék a leggyakrabban használt fésű fogszámmal és tálcamérettel rendelkezik, de kiegész...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kuroGEL Maxi-Plus 25 horizontálisl elektroforézis készülék ideális nukleinsavak nagy mintaszámnál történő elemzéséhez. A nagyméretű, 25×30 cm...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (700-0913)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The Maxi L system can be used to run up to 600 samples, making it perfectly suited for large scale sample screening where up to 12 microtitre combs ca...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This 'extra wide' Maxi tank was developed especially for large sample numbers and rapid separation times. Accommodating up to 10 microtitre combs, the...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PEQL41-1325)
Blocked
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Horizontal gel electrophoresis system, Horizontal gel electrophoresis, PEQLAB PerfectBlue™, Maxi S
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   The PerfectBlue™ Horizontal Wide Format Mini ExM gel system allows user to quickly cast and run up to 200 samples in a mini gel format.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 115
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő 