  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Elektroforézis tápegységek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  CONSORT
Leírás:   Az elektroforézis tápegységek használhatók horizontális és vertikális rendszerekhez, DNS-szekvenáláshoz, síkágyas izoelektromos fókuszáláshoz, elektro...
Katalógus szám: (732-2381)
Gyártó:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Leírás:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Gyártó:  Expedeon
Leírás:   Electrophoresis power supply, EPS 600
Katalógus szám: (732-1693)
Gyártó:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Leírás:   The PS200HC 200 V high current power supply is ideal for large electrophoretic blotting applications and for low voltage electrophoresis runs. The sma...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (732-1695)
Gyártó:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Leírás:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  OWL SCIENTIFIC
Leírás:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-1000XL2 power supply has a power-off memory that retains setti...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (720-2855)
Gyártó:  OWL SCIENTIFIC
Leírás:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, the Owl™ EC-300XL2 power supply has a power-off memory that retains settings after shut-down. Owl™ EC-...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 12
  1  2  Következő