  • Kritériumok
    • Raktáron (50)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
pH-mérők és elekrokémiai multiméterek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/91/18709691.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"122"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This user friendly instrument with articulated electrode stand and IP 43 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurem...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements in field applica...
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Gyors, pontos eredményeket szolgáltató, egyszerű, kompakt felépítésű és kedvező árfekvésű, toll formájú műszerek. Mezőgazdasági és oktatási célokra, g...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ez a felhasználóbarát, hordozható műszer robusztus, IP67-védettségű házával a terepi alkalmazásokhoz nagy felbontású és pontos pH-, mV-, vezetőképessé...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Economical, accurate, robust and waterproof pH meter. This complete ready to use set incorporates a robust transport case, electrode and temperature s...
Katalógus szám: (662-2283)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This handheld measuring device features an ergonomic design, a dust and water-proof housing in accordance with IP 65/67 and an illuminated display. Th...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This device measures and records pH values in the lab or field using the iPhone®, iPod® and iPad®. The supplied app provides real time display of pH, ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This user friendly instrument with articulated electrode stand and IP 43 rated housing provides high resolution and accuracy for precise multi-pa...
1 - 8  of 122
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő