  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
oldott-oxigen-merok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/42/18374042.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This compact, portable meter measures dissolved oxygen and temperature using a smart optical sensor. Values are transmitted from and to the sensor in ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These precise instruments measure dissolved oxygen in % and ppm (mg/l) and temperature. A built-in microprocessor stores, calculates, and compensates ...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Dissolved oxygen meter, VWR® pHenomenal®, OX 4100 L, Bench, Oldott oxigén: 0,00 - 20,00 / 0 - 90 mg/l, 0...+50 °C, 8-pin connection for oxygen and temperature, Watertight (IP 43) USB connection (slave, bidirectional), IP 43 / GLP
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise optical oxygen measurements i...
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements in field applica...
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  WTW
Leírás:   High quality instruments with advanced measuring technology, making measurements more convenient and reliable than ever.
Gyártó:  WTW
Leírás:   Külső, terepen való használatra kialakított vízálló, hordozható műszerek.
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   This small benchtop meter with intuitive operation and robust aluminum housing is perfect for training and routine purposes.
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő