  • Kritériumok
    • Raktáron (13)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Vzetőképesség-mérők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/37/18374037.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Felhasználóbarát készülék, karos állvánnyal és IP 43 védettségű műszerházzal készül. Nagy felbontással rendelkezik, segítségével pontos mérések végezh...
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Két hordozható mérő különböző alkalmazásokhoz: A CO 300 képes mérni a vezetőképességet, a sótartalmat, a TDS-t és a hőmérsékletet; univerziálisan hasz...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Vezetőképesség mérő, VWR®, CO 30, Hordozható, Vezetőképesség: 0 - 1990 µS/cm, TDS (összes oldott szilárd anyag): 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 db LR44 elem, IP 67
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A felhasználóbarát készülék IP 67 védettségű műszerházzal készül. Nagy felbontással rendelkezik, segítségével pontos mérések végezhetők, megfelel a GL...
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (663-0221)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This device is designed for the measurement of conductivity, resistivity, salinity and TDS in liquids − using a permanently connected electrode (measu...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   This portable allrounder can be used with a variety of 2 and 4 pole measuring cells made by SI Analytics to measure conductivity, salinity, TDS and sp...
Gyártó:  WTW
Leírás:   Teljeskörű terepi használatra kialakított vízálló, hordozható műszerek.
1 - 8  of 49
  1  2  3  4  5  6  7  Következő