  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Liofilizálók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/61/18945261.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   FreeZone® benchtop freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limit...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   Freeze Dryer, FreeZone®, Tray dryer, bulk, with 6-port manifold and isolation valve, Schuko-plug, 820×550×690 mm
Katalógus szám: (LBCP780701030)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (LBCP7522700)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   Kutató és félüzemi laboratóriumokba ajánlott rendszerek liofilizálási feladatok ellátására. A jégkamra hőmérséklete -50 °C, térfogata 1 és 18 liter kö...
1 - 6  of 6