  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kjeldahl desztilláló rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Katalógus szám: (WITG2.530.000)
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BEHR
Leírás:   Steam distillation unit, suitable for nitrogen determination according to Kjeldahl. Its housing is robust and insensitive made of PP.
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   The UDK 139 is a semi-automatic model offering greater automation and a wider range of programming options compared to the UDK 129. This unit runs aut...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (701-0224)
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   Distillation system, Kjeldahl, Automatic Kjeldahl analyser, UDK 159
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BÜCHI
Leírás:   The automated KjelFlex K-360 is offered in several configurations depending on the application and throughput – generally a combination of the main u...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő 