Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
desztillalo-rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/40/18945140.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Rendezés:
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Katalógus szám: (WITG2.530.000)
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Distillation system, Kjeldahl, Komplett berendezés makro Kjeldahl desztillációhoz, Lombiktérfogat: 500 ml
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BEHR
Leírás:   The behrotest® five-in-a-line multiple steam generator provides for rapid and gentle distillation of up to five samples. The introduction of steam int...
Gyártó:  BEHR
Leírás:   Steam distillation unit, suitable for nitrogen determination according to Kjeldahl. Its housing is robust and insensitive made of PP.
Gyártó:  BEHR
Leírás:   Distillation System, Steam Generator WE1 / H, Single sample generator, 400 W, with additional sample heating.
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   Distillation system, Kjeldahl, Automatic Kjeldahl analyser, UDK 159
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (701-0224)
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VELP SCIENTIFIC
Leírás:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 19
  1  2  3  Következő