Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Roncsoló rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/15/18945115.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1.000 Tablet
Katalógus szám: (705-0561)
Gyártó:  Hach
Leírás:   This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 minutes.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BEHR
Leírás:   Block digestion systems with high-quality corrosion-resistant block housing made of stainless steel. With 8, 12 or 20 sample slots for standard Kjelda...
Gyártó:  BEHR
Leírás:   A KOI meghatározás nagyon fontos a víztechnológiában, elsősorban szennyvíz tisztítási területen. A Behr gyártmányú roncsolóblokk a következő szabványo...
Gyártó:  BEHR
Leírás:   Komplett készletek a szilárd- és folyékony minták extrakciójához és desztillációjához.
Gyártó:  BEHR
Leírás:   Digestion apparatus for crude fiber or hydrolysis.
Katalógus szám: (BEHRB00217638)
Gyártó:  BEHR
Leírás:   The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő