  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Sűrűségmérők
4  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/02/18945102.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (SIMELD0560)
Gyártó:  TQC
Leírás:   This densimeter is designed to perform automatic calculation of density and compensation of water temperature.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Mettler - Toledo
Leírás:   Users can be guided through multi-step procedures with clear directions from measurement to cleaning. Measure comfortably using the joystick to contro...
Katalógus szám: (634-0882)
Gyártó:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Leírás:   The Ultrospec 10 Classic can measure growth rates of Escherichia coli, other bacteria and yeast in suspension at 600 nm.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   Densitometers for turbidity of cell suspensions.
1 - 4  of 4