  • Kritériumok
    • Raktáron (19)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/05/18989905.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These data logger are available with or without hygrometer, recording temperature or temperature and humidity data for 30 days. Hourly data recorded f...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   TraceableGO Bluetooth temperature and humidity dataloggers fill in the unknowns between destinations. Bluetooth device is the ideal transit partner fo...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These loggers travel with shipments to track relative humidity and temperature. For complete flexibility, the user-defined recording interval may be s...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer a mért adatokat cserélhető SD memóriakártyán rögzíti. Az USB portra csatlakoztatott memóriakártya olvasó (standard tartozék) segítségével azo...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EBRO
Leírás:   A vízálló hőmérséklet illetve páratartalom adatgyűjtők kiválóan használhatók szállítási és tárolási körülmények regisztrálására. Az LCD kijelző megjel...
Gyártó:  EBRO
Leírás:   These easy to use data loggers with USB connection monitor the temperature and/or the humidity during transport and storage of sensitive goods like me...
Gyártó:  Testo
Leírás:   Páratartalom mérőfej "radio" markolathoz, Mert: 635
Gyártó:  EBRO
Leírás:   The EBI 25 monitoring system consists of a data logger, an interface and evaluation and monitoring software. It can be used in the food industry and l...
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő 