Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Sejtszámláló
65  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/06/18945006.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"65"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Counter-Pen™ kombinációja jelölésnek és a digitális számlálásnak a laboratóriumokban és az üzemekben. Minden fekete pont elkészültekor automatikus h...
Gyártó:  NANOENTEK
Leírás:   Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Katalógus szám: (HERE1131803)
Gyártó:  HERENZ, HEINZ GMBH
Leírás:   Steel, chromium plated handheld cell counter.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   These laboratory cell counters can measure cells such as basophils, eosinophils, myelocytes, juvenile, etc.
Katalógus szám: (734-2675)
Gyártó:  NANOENTEK
Leírás:   EVE™ is a benchtop automatic cell counter designed to measure cell count and viability accurately and precisely. It uses the standard trypan blue tech...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (734-2477)
Gyártó:  ORFLO TECHNOLOGIES
Leírás:   Moxi Z is a mini automated cell counter that combines the Coulter principle used in high-end instruments with a patented thin-film sensor technology t...
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Glass counting chambers equipped with two sets of grids, engraved into two ground, and polished surfaces on the central ridge. This central ridge is l...
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   These counting chambers with V-slash facilitates the feeding of the capillary gap between chamber bottom and haemacytometer cover glass with reduced r...
1 - 8  of 65
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő