Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Koloriméterek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/54/18945054.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These portable colorimeters are designed for precise water analysis.
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The Lovibond® EComparator Series provides an easy way to transition from subjective visual measurement to a non-subjective, accurate electronic measur...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   A lightweight, handheld imaging spectrocolorimeter that enables setting and maintaining colour standards throughout the manufacturing process. In less...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The RT300, RT400 and RT500 are versatile, portable spectrophotometers in a choice of diffuse/8° sphere or 0/45° optical geometry that are designed to ...
Katalógus szám: (TINT345060)
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The Lovibond® System 3000 are a series of single scale, 3-field instruments for visually determining the colour of samples by direct comparison with c...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   A spektrofotometriás színmérők optikailag tiszta minták színosztályozására szolgálnak. A készülékek az egyedi igényekhez igazíthatók, mivel további sk...
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, c...
1 - 8  of 25
  1  2  3  4  Következő 