  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
telepszamlalok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/53/18945053.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"17"
Rendezés:
Katalógus szám: (710-0935)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A fém szerkezet garantálja a hosszú élettartamat, a stapabírást és a megbízhatóságot. A berendezés egyedülálló, sima és kellemes tapintással rendelkez...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Star Count STC 100 a legújabb technológia felhasználásával készülő telepszámláló.
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Az eCount™ telepszámláló egy digitális számlálóegységből és az abba illeszthető, cserélhető Sharpie® jelölőtollból tevődik össze. A tollal megjelölve ...
Katalógus szám: (INSC436300)
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   Automatic colony counter with a digital camera and high technology software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SART17649)
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   This compact battery-operated colony counter is as simple to use as a ball-point pen.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (INSC437000)
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   High resolution colony counter with a digital camera and software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  INTERSCIENCE
Leírás:   Scan® 4000 is an ultra high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibit...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  STUART SCIENTIFIC
Leírás:   Az SC6 plus telepszámláló használata egyszerű. Az elektronikus nyomásérzékeny lapra helyezett Petri-csészében a telepek megjelöléséhez filctollal meg...
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő