  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Hűtő/fűtő keringető termosztátok
29  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rozsdamentes acél káddal ellátott recirkulációs hűtő-fűtő termosztátok, Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérséklet szabályozóval. Mindket...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A termosztátok rozsdamentes acél káddal, három vezérlőgombos, felhasználóbarát MX hőmérséklet szabályozóval rendelkeznek. A készülékek külső egységek ...
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   A hűtő-fűtő termosztátok a kád használatával párhuzamosan külső rendszerek hőmérsékletének beállítására is alkalmasak. A gyors és hatékony fűtés és hű...
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   A Grant gyártmányú recirkulációs hűtők jól használhatók az alacsony hőmérsékletű alkalmazások többségénél. Nyitott és zárt rendszerekhez (távvezérelt ...
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Alacsony hőmérsékletű keringető termosztátok fűtéshez és hűtéshez. A készülékek külső egységek hőmérséklet szabályozására használhatók, egyidejűleg a ...
Gyártó:  FUNGILAB
Leírás:   [EN]THERMOSTAT 8L THERMOVISC 100-F8 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   The CBC 5 is a powerful refrigerated and heating circulator with strong heating and cooling power with an operating temperature range of −25 to +200 °...
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   Grant cooling circulators provide a source of precision cooling for most low temperature applications. They are suitable for use in both open and clos...
1 - 8  of 29
  1  2  3  4  Következő