  • Kritériumok
    • Raktáron (4)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Hűthető recirkulációs termosztátok
25  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A környezetbarát recirkulációs hűtők víztakarékosak, megbízhatóan szabályozzák a folyadékok hőmérsékletét nyitott tartályokban vagy zárt keringető ren...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR recirkulációs hűtők jól használhatók rotációs bepárlókhoz, mivel állandó, reprodukálható hűtési körülményeket biztosítanak, továbbá működésükhöz...
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Az FT bemerülő hűtők fűtő termosztáthoz csatlakoztatva szobahőmérséklet alatti hőmérséklet elérésére, illetve folyadékok alacsony hőmérsékletre való l...
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Recirculating coolers can handle virtually any cooling requirements in laboratories or industrial environments efficiently.
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   Kisméretű, ergonomikus kialakítású hűtők beépített rozsdamentes acél tartállyal. Levegő- vagy vízhűtéses típusok. Alkalmazás: rotációs bepárlók hűtése...
Katalógus szám: (SCOI285414320)
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   The CK 310 flouro-hydrocarbon gas-free flow through cooler mechanically cools the bath fluid and is filled with environment compatible coolant R 134a....
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (461-0324)
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   The compact AWC100 air to water recirculating cooler is designed to remove small heat loads from external systems where cooling water can be above amb...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (461-3170)
Gyártó:  JULABO GmbH
Leírás:   FD flow through coolers are used for cooling a loop circuit of a closed system, the unit must be connected in the return line of a heating circulator....
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 25
  1  2  3  4  Következő