Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
regisztralok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/16/18945016.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A regisztrálók hűtőszekrényekben, hűtőkamrákban, élelmiszer vagy vegyi raktárakban, állatházakban, inkubátorokban és szállítás közben alkalmazhatók a ...
Katalógus szám: (SPEC124701)
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   Spectra/Chrom® chart recorder is general-purpose laboratory strip-chart recorder. It is the ideal for Spectra/Chrom Model 280 UV Detector.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  NANOLIKE ENGINEERING
Leírás:   Nanotrack® is the first test tube able to record the temperature of biological samples during the pre-analytical phase, e.g. when the steed team trans...
Gyártó:  NANOLIKE ENGINEERING
Leírás:   Innovative products, ideal to follow the temperature inside the centrifuge.
Katalógus szám: (620-0577)
Gyártó:  JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Leírás:   Chart for recorder, For graphic recorders, –35…+15 °C, Days (7)
UOM:  1 * 100 DB
Katalógus szám: (HERA6383-5)
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DICKSON
Leírás:   Chart for recorder, C410, 0…+100 °C, Hours (24)
Gyártó:  DICKSON
Leírás:   A regisztráló készülékek egyszerű és megbízható megoldást jelentenek a hőmérséklet időbeli dokumentálására, a felhasználó ránézéssel képet kap a múltb...
1 - 8  of 15
  1  2  Következő