  • Kritériumok
    • Raktáron (22)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mikrocentrifugák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/57/18374057.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (521-2844)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A MiniStar Silverline centrifugát olyan feladatokhoz fejlesztették ki, amelyek nem igényelnek nagy sebességű centrifugálást - mint például a mikroszűr...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Katalógus szám: (521-1651)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kisméretű, optimális teljesítményű, biztonságos és könnyen kezelhető centrifuga.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Micro Star 17 és 17R mikrocentrifugák a teljesítményt, a sokoldalúságot és a kényelmet biztonságos, kisméretű és könnyen kezelhető laboratóriumi kés...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This personal centrifuge has a fixed speed of 6000 min-1/2000 ×g and is designed for applications requiring relatively low g-forces, such a...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Modern, kisméretű asztali centrifugák, hűtés nélküli és hűthető verzióban, általános, valamint biológiai vizsgálatokhoz.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A MiniArray centrifuga mikroszkópiás tárgylemezek szárítására szolgál.
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   A Pico™ típusok hűtés nélküli, a Fresco™ típusok hűthető, nagyteljesítményű mikrocentrifugák. Minkét típusból választható egy 17000 és egy 21100 maxim...
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   Az Eppendorf MiniSpin sorozatú centrifugák jól használhatók kutatási célokra és általános laboratóriumi feladatokra.
1 - 8  of 29
  1  2  3  4  Következő 