  • Kritériumok
    • Raktáron (17)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Asztali centrifugák
38  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/29/18374029.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kis méretű asztali centrifugák a gyógyszeriparban és a biotechnológiai iparban végzett kutatási és klinikai alkalmazásokhoz, valamint egyetemi kutat...
Katalógus szám: (521-1648)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A készülék kisméretű, mikro- és PCR plate centrifugálására alkalmas.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ezek a sokoldalú centrifugák a gyógyszeriparban és a biotechnológiai iparban, valamint az egyetemi kutatásban sokféle rutinfeladatra ideálisak. Nagy k...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Sokoldalú centrifugák, melyek ideálisak a gyógyszeripari és biotechnológiai rutinszerű alkalmazásokhoz, valamint tudományos kutatásokhoz. A nagy minta...
Katalógus szám: (521-3605)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A nagy rotornak és a sokféle kiegészítőnek köszönhetően a legkülönbözőbb feladatokhoz univerzálisan használható centrifugák. A lengőrotorral felszerel...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Katalógus szám: (521-2853)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A CompactStar CS4 centrifugát különféle vegyipari, élettudományi, klinikai kutatási és rutinszerű diagnosztikai minták elválasztására tervezték.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Ezek a tartós centrifugák szellőztetett vagy hűtött változatban kaphatók, és kis méretű kialakításban, intelligens, egyszerű kezelőfelülettel kivétele...
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   A Megafuge® 16 és 40 típusú, nem hűthető és hűthető (R jelű típusok) nagy kapacitású centrifugák kiválóan használhatók a napi mintafeldolgozás során, ...
1 - 8  of 38
  1  2  3  4  5  Következő