Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Centrifugák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/32/18374032.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"120"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A MiniStar Silverline centrifugát olyan feladatokhoz fejlesztették ki, amelyek nem igényelnek nagy sebességű centrifugálást - mint például a mikroszűr...
Katalógus szám: (521-1651)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kisméretű, optimális teljesítményű, biztonságos és könnyen kezelhető centrifuga.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (521-1648)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A készülék kisméretű, mikro- és PCR plate centrifugálására alkalmas.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A Micro Star 17 és 17R mikrocentrifugák a teljesítményt, a sokoldalúságot és a kényelmet biztonságos, kisméretű és könnyen kezelhető laboratóriumi kés...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kis méretű asztali centrifugák a gyógyszeriparban és a biotechnológiai iparban végzett kutatási és klinikai alkalmazásokhoz, valamint egyetemi kutat...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This personal centrifuge has a fixed speed of 6000 min-1/2000 ×g and is designed for applications requiring relatively low g-forces, such a...
Katalógus szám: (521-1652)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rotor, VWR®, Rotor 4 db (8×0,2 ml-es cső) PCR strip-hez, Mert: MicroStar 12
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rotor, T6AP típusú szögrotor, 8×50 ml, 4770×g, Mert: CT6E / CT6EL
1 - 8  of 120
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő