Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Criteria
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "Számoló kamrák"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/78/18945078.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Katalógus szám: (HERE1080310)
Beszállító:  HERENZ, HEINZ GMBH
Leírás:   Clamp for haemocytometer
UOM:  1 * 1 DB
Beszállító:  KARTELL
Leírás:   Polisztirol, polietilén fedéllel. Beosztás 10 és 20 ml-nél.
UOM:  1 * 200 DB
Beszállító:  MARIENFELD
Leírás:   Highly accurate coverslips with engraved stripes make foil cells unnecessary.
Beszállító:  MARIENFELD
Leírás:   Ground edges cover glass (25×40×0,4 mm)
Beszállító:  DELTALAB
Leírás:   Single use polystyrene cups suitable for cell counting.
Katalógus szám: (TPPA87010)
Beszállító:  TPP
Leírás:   These ''easy read'' measuring device are fast, easy to use, reproducible and accurate alternative to commonly used methods for determination of a cell...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6