  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kaloriméterek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/87/18944987.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (DIDAPTD039501)
Gyártó:  DIDALAB
Leírás:   This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  IKA
Leírás:   The C 6000 global standards and C 6000 isoperibol calorimeters follow the approved C 5000 and C 2000 calorimeter models.
Katalógus szám: (431-2900)
Gyártó:  IKA
Leírás:   Compact and space-saving semi automated calorimeter to determine calorific values of liquid and solid samples.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (622-0018)
Gyártó:  IKA
Leírás:   The C 7000 calorimeter is designed to measure the calorific power of samples in a dry procedure.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (458-0052)
Gyártó:  IKA
Leírás:   The AOD 1 is used for oxidative decomposition of organic samples under pressure in a closed system.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5