  • Kritériumok
    • Raktáron (8)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "blottolo-keszuelekek"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/56/18944956.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   PerfectBlue™ Semi-Dry Electroblotters are designed for clean, rapid and effective transfer of proteins and nucleic acids from polyacrylamide or agaros...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A shiroGEL elektroblottoló rendszer egyszerre három gél gyors és egyszerű blottolását teszi lehetővé. A blottoló kazetta szoros illeszkedést biztosít ...
Katalógus szám: (700-0416)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The kuroGEL semi-dry blotter provides great flexibility in a laboratory since it can be used for all types of blotting: Western, Southern, and Norther...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A blottoló egységeket immunológiai feladatoknál, DNS és RNS membrán hibridizációkhoz és antigén/antitest szűréshez tervezték. A nagy sűrűségű akrilátb...
Katalógus szám: (700-7131)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR Collection elektroblot egység biztonságos és egyszerűen kezelhető rendszer, melynek segítségével a nukleinsavak vagy fehérjék a gél-mátrixról eg...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A shiroGEL VS20 blottoló rendszer alkalmas 16 mini vagy 4 nagy méretű gél egyidejű elhelyezésére. A cserélhető betétek kombinálhatóak a shiroGEL 20 PA...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   The Web™ S and M Tank Electroblotters are designed to rapidly transfer nucleic acid or protein fragments from up to four polyacrylamide gels at one ti...
Katalógus szám: (700-7156)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A készülék erős akrilát alkatrészekből áll, és a biztonsági előírások maximális figyelembevételével készül. Az egyik elektród rozsdamentes acél, a más...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 30
  1  2  3  4  Következő