  • Kritériumok
    • Raktáron (17)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
digitalis-termoblokkok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/16/18945116.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These mini block heaters are ideal for applications that require accurate and repeatable results. These personal sized units take up minimal bench spa...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A digitális termoblokkokat reprodukálható eredményeket és kiemelkedően jó hőmérsékleti stabilitást igénylő alkalmazásokhoz ajánljuk. A készülékek ideá...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az Advanced digital típusú termoblokk fűtött tetővel van ellátva, jó reprodukálhatóságot és kiváló hőmérséklet stabilitást igénylő feladatokhoz ajánlo...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (460-0344)
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   Accurate temperature control for reproducible incubation results. Space-saving design and affordable price allow the use of multiple block heaters at ...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  2MAG
Leírás:   Ideálisan használható készülékek viszkozitás méréséhez, valamint különböző minőségellenőrzési feladatokhoz. A termoblokkok különálló vezérlőegységén d...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Digital block heaters which hold from one up to four aluminum blocks, provide precise temperature control in small vessels. The PT1000 temperature sen...
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   Block heater, Digital, high temperature, BT5D-26, Hőmérséklet tartomány: RT* +10...400 °C, Hőmérséklet stabilitás: ±0,5 °C, Fűtőteljesítmény: 0,75 kW, Szél. × mélys. × mag.: 410×205×150 mm, Európai/brit hálózati csatlakozó, * RT = Ambient
Katalógus szám: (460-0267)
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   Kis méretű, digitális termoblokk beépített, kör alakú blokkal. A digitális vezérlésű készülék kétsoros LCD kijelzője segítségével egyszerűen beállítha...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 25
  1  2  3  4  Következő