  • Kritériumok
    • Raktáron (73)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Blokkok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/51/18944951.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Block heater block, Szimpla blokk, Lyukméret: Ø 13,9 mm, Dla: Ø 12 mm, gömbölyű aljú csövekhez, Lyukak száma: 20, Mélység: 48,4 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Block heater block, VWR®, Cserélhető blokk csőhöz, Lyukméret: Ø 11,1 mm, Dla: 24 db 1,5 ml-es csőhöz**, Lyukak száma: 24, Mélység: 35,3 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Block heater block, Mini block without thermometer well, Lyukméret: Ø 11,5 mm, Dla: 2,0 ml tubes, Lyukak száma: 15, Mélység: 30,5 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A blokkok eloxált alumínium tömbből vannak kialakítva.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Block heater block, VWR®, Alumínium csövek, Dla: 2,0 ml-es csövek, Lyukak száma: 40
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Tömör blokkok: Használhatóak alacsony hőmérsékletű hűtőlapként, vagy tetszés szerinti lyukak fúrásához
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   A Grant blokkok mélysége 63 mm, ami magasabb csöveknél is nagy felületű hőátadást biztosít.
Gyártó:  IKA
Leírás:   Block heater block, Single block, 12×17,8 mm Ø holes, Dla: Vials, 17 mm, Mélység: 45 mm
1 - 8  of 25
  1  2  3  4  Következő 