  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hűtő/fűtők blokkok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/49/18944949.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   A kisméretű Grant hűtő/fűtő termoblokkok ideálisak mikrocsövekben lévő minták gyors fűtéséhez vagy hűtéséhez, így DNS mintaelőkészítésnél a denaturáci...
Gyártó:  TECHNE
Leírás:   Block heater/cooler, N°ICE, Hőmérséklet tartomány: 0,0 − 40,0 °C, Hőmérséklet stabilitás: ±1 °C, Beállítás lépésköze, °C: ±0,1 °C, Szélesség × mélység × magasság, mm: 240×190×225 mm, Tömeg, kg: 4,5
Gyártó:  Hach
Leírás:   Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Hőmérséklet tartomány: 10...30 °C
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   ThermoStat™ C is ideal for accurately setting and maintaining temperatures, Peltier technology provides precise temperature control. A digital display...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BARN88880030)
Gyártó:  BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Leírás:   Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HAEP LABOR CONSULT
Leírás:   Block Thermostats for two blocks featuring high temperature accuracy, rapid heating times and even temperature distribution. The TH 21 unit features E...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6