Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Termoblokkok
76  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/50/18944950.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"76"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Block heater block, Szimpla blokk, 1,5, 15 és 50 ml-es centrifugacsövekhez, Lyukméret: Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0 mm, Lyukak száma: 4/3/2, Mélység: 39,1/44,5/47,6 mm
Katalógus szám: (460-0249)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The combination of heating/cooling and shaking makes the Thermal Shake lite microtube shaking incubator ideal for many life science research ap...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Block heater block, VWR®, Cserélhető blokk csőhöz, Lyukméret: Ø 11,1 mm, Dla: 24 db 1,5 ml-es csőhöz**, Lyukak száma: 24, Mélység: 35,3 mm
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hűthető rázófeltétes termoblokkok segítségével konzekvens és pontos eredmények érhetők el. A cserélhető, alacsony termoblokkok fűthetők, hűthetők, a...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A blokkok eloxált alumínium tömbből vannak kialakítva.
Katalógus szám: (460-3276)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A digitális termoblokkokat reprodukálható eredményeket és kiemelkedően jó hőmérsékleti stabilitást igénylő alkalmazásokhoz ajánljuk. A készülékek ideá...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A reakcióedény feltétek lehetővé teszik szintézisek végrehajtását gömblombikokban legfeljebb 180 °C-on, olajfürdő használata nélkül. A rendszer optimá...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
1 - 8  of 76
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Következő