  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Barométerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/25/18944925.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (620-2330)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A digitális barométer alkalmas a légköri nyomás, a levegő hőmérséklet, a relatív páratartalom, a légköri nyomás változás és az idő mérésére.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-2243)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer a minta elemzéseket érintő környezeti paraméterek (légnyomás, hőmérséklet) ellenőrzésére szolgál, továbbá segíti az időjárás változás előreje...
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A barométeren külön skálák jelzik az aktuális hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a nyomást.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR® Traceable® memory loc, USB, data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity. This device can be ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-1922)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kompakt kialakítású, könnyű műszer, méri a légköri nyomást, a magasságot, a hőmérsékletet, továbbá stoppert/órát és iránytűt is tartalmaz. Alkalmas a ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VWR® Traceable® excursion trac USB data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-1953)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pontos magasság-, baro- és hőmérő, mely különösen alkalmas professzionális használatra a sportban és a műszaki tudományban.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (628-0041)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A barométer a légköri nyomást három skálán jelzi ki. Korróziálló nikkel-króm konstrukció.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 